Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Étagère en fil métallique, finition acier inoxydable
Code produit 15906811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po (61 x 35,5 cm)
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 24 po (61 x 61 cm)
24 x 2 po (61 x 53 cm)
30 x 14 po. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 po. (76,2 x 53 cm)
36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 po (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 30 po (122 x 76,2 cm)
48 x 14 po. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 po. (137 x 61 cm)
54 x 2 po. (137 x 53 cm)
60 x 36 po (152,4 x 91,4 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
72 x 30 po (183 x 76,2 cm)
72 x 36 po (183 x 91,4 cm)
72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 po. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm)
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15906811 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm) 1 pièce
15936811 30 x 18 po. (76 x 45,7 cm) 1 pièce
15986811 42 x 18 po (106,6 x 45,7 cm) 1 pièce
15956811 36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) 1 pièce
15906821 48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm) 1 pièce
15966821 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) 1 pièce
15986841 36 x 24 po (91,4 x 61 cm) 1 pièce
15916861 72 x 24 po. (182,9 x 61 cm) 1 pièce
15966851 54 x 24 po. (137 x 61 cm) 1 pièce
15936851 48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) 1 pièce
15986851 60 x 24 po. (152,4 x 61 cm) 1 pièce
15936821 54 x 18 po. (137 x 45,7 cm) 1 pièce
15996821 72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm) 1 pièce
15916841 72 x 21 po. (182,9 x 53 cm) 1 pièce
15996791 30 x 14 po. (76,2 x 35,5 cm) 1 pièce
15976791 24 x 14 po (61 x 35,5 cm) 1 pièce
15926801 36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm) 1 pièce
15916831 24 x 2 po (61 x 53 cm) 1 pièce
15966801 48 x 14 po. (122 x 35,5 cm) 1 pièce
15946801 42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) 1 pièce
15936831 30 x 2 po. (76,2 x 53 cm) 1 pièce
15976831 54 x 2 po. (137 x 53 cm) 1 pièce
15936841 24 x 24 po (61 x 61 cm) 1 pièce
15916851 42 x 24 po. (106,6 x 61 cm) 1 pièce
15926861 36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm) 1 pièce
15936861 48 x 30 po (122 x 76,2 cm) 1 pièce
15956861 60 x 36 po (152,4 x 91,4 cm) 1 pièce
15946861 72 x 30 po (183 x 76,2 cm) 1 pièce
15966861 72 x 36 po (183 x 91,4 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Code produit 15906811 Fournisseur Metro™ Code fournisseur A1824NS
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires
SiteSelect™ Courriers (vendus séparément).
L'étagère grillagée en acier inoxydable possède une conception unique à mailles ouvertes permettant une libre circulation de l'air et minimisant l'accumulation de poussière.
  • Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm grâce à des coins de déverrouillage brevetés.
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide sans outils
  • Les unités assemblées ne sont pas conductrices
  • Résistance à la corrosion maximale
  • La surface non poreuse se nettoie facilement
  • Combiner avec Super Erecta Poteaux fixes ou mobiles et accessoires pour créer des configurations personnalisées de stockage et de transport
  • Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
  • Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
  • Capacité : Étagères jusqu'à 48 in de large ; Capacité de 800 livres par étagère (réparties uniformément)
  • Étagères de plus de 48 in de large ; 600 livres par étagère (réparties uniformément)
Garantie
Un an
Spécification
Type de produit Tablette en treillis métallique
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Système d'étagères réglables
Comprend Quatre manchons/cales non conducteurs
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7 cm