Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Étagère en fil métallique, finition acier inoxydable
Description
Includes
Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires
SiteSelect™ Courriers (vendus séparément).
- Les étagères sont réglables par incréments de 2,5 cm grâce à des coins de déverrouillage brevetés.
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide sans outils
- Les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Résistance à la corrosion maximale
- La surface non poreuse se nettoie facilement
- Combiner avec Super Erecta Poteaux fixes ou mobiles et accessoires pour créer des configurations personnalisées de stockage et de transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
- Capacité : Étagères jusqu'à 48 in de large ; Capacité de 800 livres par étagère (réparties uniformément)
- Étagères de plus de 48 in de large ; 600 livres par étagère (réparties uniformément)
Garantie
Un an
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tablette en treillis métallique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l) | 72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Métro Super Erecta Système d'étagères réglables |
| Comprend | Quatre manchons/cales non conducteurs |
| Longueur (impériale) | 72 in |
| Longueur (métrique) | 182,9 cm |
| Largeur (impériale) | 18 po |
| Largeur (métrique) | 45,7 cm |