Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™, séparateurs d’étagères 8 po
Code produit 15986901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15986901 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15986901 Fournisseur Metro™ Code fournisseur DD18S
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec le rayonnage Metro™ Super Erecta™
Les séparateurs peuvent également se fixer au fond des étagères. Disponible en acier inoxydable chromé ou de type 304. Disponibles dans d’autres tailles.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20,3 cm
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7 cm
Matériau Acier inoxydable