Learn More
Metro™ Poignée pour chariot Super Erecta™
Code produit 15976931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15976931 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15976931 Fournisseur Metro™ Code fournisseur H5S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    104.91€ / 1 pièces
    Économisez 104.09€
    49% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Pour personnaliser les chariots Super Erecta
  • Monobloc
  • Acier inoxydable
  • 24 in (61 cm)
Spécification
Type de produit Poignée du chariot
À utiliser avec (application) Les environnements humides comme les congélateurs, les chambres froides, les buanderies et les lave-vaisselle
À utiliser avec (équipement) Super Erecta Chariots, étagères et roulettes
Hauteur (impériale) 34,5 in
Hauteur (métrique) 87,63 cm
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 60,96 cm