Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Code produit 15996751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
6,75 in
7,375 in
13,75 in
14,5 in
27,5 in
27,75 in
28,375 in
33,75 in
34,5 in
53,81 in
54,5 in
54,6 in
61,81 in
62 po
62,6 in
73,8 in
74,6 in
86 po
86,63 in
96,2 in
96,5 in
Modèle:
Mobile
Stationnaire
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable (304)
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
43 product options available for selection
| Code produit | Hauteur (impériale) | Modèle | Matériau | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 15996751 | 86,63 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15926741 | 62,6 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15926561 | 14,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15946561 | 13,75 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15966561 | 13,75 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15996701 | 54,6 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15966691 | 33,75 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15916741 | 62,6 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15956751 | 6,75 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15976751 | 6,75 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15986751 | 86,63 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15916761 | 86,63 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15946761 | 96,5 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15868076 | 74,6 in | Stationnaire | Chrome | - |
| 15936561 | 14,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15916711 | 54,6 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15906681 | 27,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15956691 | 34,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15936741 | 62,6 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15916751 | 74,6 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15926711 | 53,81 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15946741 | 61,81 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15916681 | 27,75 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15926751 | 73,8 in | Mobile | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15946691 | 34,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15936761 | 96,2 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15986671 | 27,5 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15916561 | 14,5 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15936691 | 34,5 in | Stationnaire | Chrome | 1 pièce |
| 15906751 | 74,6 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15906761 | 86,63 in | Stationnaire | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15934851 | 73,8 in | Mobile | Chrome | 1 pièce |
| 15936711 | 53,81 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15986691 | 33,75 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15966741 | 61,81 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15976691 | 33,75 in | Mobile | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15936751 | 73,8 in | Mobile | Acier inoxydable | 1 pièce |
| 15926761 | 86 po | Mobile | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15956741 | 62 po | Mobile | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15906711 | 54,5 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15996671 | 28,375 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15946751 | 7,375 in | Stationnaire | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
| 15926681 | 28,375 in | Mobile | Acier inoxydable (304) | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 43 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15996751
Fournisseur
Metro™
Code fournisseur
86PK3
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
67.50€
42.78€ / 1 pièces
Économisez 24.72€
36% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières.
- Les poteaux sont disponibles en chrome, en acier inoxydable type 304 et en Metroseal 3.
- Metroseal 3 comprend Microban™ Ce produit bénéficie d'une protection antimicrobienne et d'une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion.
- Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
- Rainuré à 1 in. (2,5 cm) intervalles.
- Les poteaux sont rainurés deux fois tous les 8 in. (20,3 cm) pour une identification facile.
Informations sur la commande
La taille comprend la vis de niveau et le capuchon. Établements et montants vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Poteau d'étagère fixe |
| Couleur | Green |
| Matériau | Acier inoxydable (304) |
| À utiliser avec (équipement) | Métro Super Erecta Système d'étagères grillagées |
| Hauteur (impériale) | 86,63 in |
| Hauteur (métrique) | 220 cm |
| Modèle | Stationnaire |
| Finition | Époxy Metroseal 3 |