Learn More
Metro™ Montants Super Erecta™ SiteSelect™
Code produit 15966751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15966751 Acier inoxydable (304) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15966751 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 7UPK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    16.64€ / 1 pièces
    Économisez 12.36€
    42% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Les montants fixes sont équipés de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières
Les bornes fixes sont équipées de boulons de mise à niveau réglable pour compenser les surfaces irrégulières. Les poteaux sont disponibles en chrome, en acier inoxydable de type 304 et Metroseal 3 . Metroseal 3 comprend Microban Ce produit bénéficie d'une protection antimicrobienne et d'une garantie de 12 ans contre la rouille et la corrosion. Les montants mobiles sont fournis sans assemblage de boulon de mise à niveau pour une utilisation avec des roulettes à tige.
  • Rainuré à 1 in. intervalles de 2,5 cm
  • Les poteaux sont rainurés deux fois tous les 8 in. (20,3 cm) pour une identification facile
Informations sur la commande
La taille comprend la vis de niveau et le capuchon. Établements et montants vendus séparément.
Spécification
Finition Époxy Metroseal 3
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage métallique Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 27,5 in
Hauteur (métrique) 69,85 cm
Modèle Mobile
Matériau Acier inoxydable (304)