Learn More
Metro™ Étagères solides Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Code produit 15916651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
24 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15916651 24 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15916651 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 2424NFS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    331.61€ / 1 pièces
    Économisez 328.39€
    49% de réduction
Expédition estimée: 02-04-2027
Pour une utilisation avec le système de rayonnage Metro™ Super Erecta™
  • Construction en acier inoxydable
Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en C en acier inoxydable pour les applications de lavage de chariots ou d'autoclaves corrosifs à haute température (Fisher P/N 13-450-953).
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavables
Dimensions (L x l) 24 x 24 po (61 x 61 cm)
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 24 po
Largeur (métrique) 61 cm