Learn More
Metro™ Étagère solide Super Erecta™, acier inoxydable, autoclavable et chariot lavable
Description
- Construction en acier inoxydable
- Commandez des manchons fendus en aluminium avec des anneaux en C en acier inoxydable pour les applications corrosives à haute température en autoclave ou de lavage de chariots (13-450-953)
Specifications
Specifications
| Type de produit | Étagère solide |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Dimensions (L x l) | 48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Métro Super Erecta Système d'étagères |
| Longueur (impériale) | 48 po |
| Longueur (métrique) | 121,9 cm |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?