Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique solide Super Erecta™, séparateur d’étagères
Code produit 15996901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
14 in
24 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
15996901 24 in 1 pièce
15976901 14 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15996901 Fournisseur Metro™ Code fournisseur DD24FS
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les séparateurs d'étagères facilitent l'organisation.
  • Acier inoxydable
  • 8 in de haut
  • Fixation avec clips à ressort (fournis)
Spécification
Type de produit Séparateur d'étagère pour étagères grillagées
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20,3 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Acier inoxydable