Learn More
Metro™ 2 kits d’unités d’extrémité fixes à rail supérieur Super Erecta™, Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™
Code produit 15987291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Aucun
Chrome
Epoxy vert Metroseal
Metroseal 3 avec Microban™
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Largeur (impériale) d’étagère Finition unitSize
15987291 Acier inoxydable 24 po Aucun 1 pièce
15927291 Acier inoxydable 18 po Aucun 1 pièce
15957291 Acier inoxydable 21 po Aucun 1 pièce
15907291 Acier 18 po Chrome 1 pièce
15937291 Acier 21 po Chrome 1 pièce
15967291 Acier 24 po Chrome 1 pièce
15917291 Acier 18 po Metroseal 3 avec Microban™ 1 pièce
15947291 Acier 21 po Metroseal 3 avec Microban™ 1 pièce
15977291 Acier 24 po Epoxy vert Metroseal 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15987291 Fournisseur Metro™ Code fournisseur TTE24S
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de relier les unités d'extrémité fixes aux caténaires.
  • Le kit comprend 86 in. Poteaux (218,5 cm) et quincaillerie nécessaires pour le raccordement des unités d'extrémité fixes au rail
  • Super Erecta La conception ajourée des étagères minimise l'accumulation de poussière, permet une libre circulation de l'air et une meilleure visibilité des articles rangés.
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire par système unique. Étagères vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kits d’extrémités fixes
Finition Aucun
À utiliser avec (équipement) Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Comprend 86 po Montants et matériel de connexion
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Largeur (impériale) d’étagère 24 po
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) d’étagère 61 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Matériau Acier inoxydable