Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à rail supérieur Super Erecta™
Code produit 15917281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Finition:
Aucun
Chrome
Metroseal 3 avec Microban™
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Largeur (impériale) d’étagère Finition Conditionnement
15917281 Acier 18 po Chrome 1 pièce
15937281 Acier inoxydable 18 po Aucun 1 pièce
15967281 Acier inoxydable 21 po Aucun 1 pièce
15997281 Acier inoxydable 24 po Aucun 1 pièce
15947281 Acier 21 po Chrome 1 pièce
15977281 Acier 24 po Chrome 1 pièce
15927281 Acier 18 po Metroseal 3 avec Microban™ 1 pièce
15957281 Acier 21 po Metroseal 3 avec Microban™ 1 pièce
15987281 Acier 24 po Metroseal 3 avec Microban™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15917281 Fournisseur Metro™ Code fournisseur TTA18C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    317.98€ / 1 pièces
    Économisez 372.02€
    53% de réduction
Expédition estimée: 21-04-2027
Includes
  • Montants de 2185 mm (86 po)
  • Matériel de fixation pour connecter l’unité intermédiaire fixe aux rails des deux côtés
Stockage à haute densité et facile d’accès
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
  • L'unité intermédiaire stationnaire aide à organiser Super Erecta , Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™ Systèmes de stockage Top-Track
  • 2185 mm (86 in) postes élevés
Informations sur la commande
Les étagères sont commandées séparément
Spécification
Type de produit Kit d'unité intermédiaire stationnaire
Finition Chrome
À utiliser avec (équipement) Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Hauteur (impériale) 86 in
Hauteur (métrique) 2185 mm
Comprend Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus
Poids (impériale) 7,5 lb
Poids (métrique) 3,3 kg
Largeur (impériale) d’étagère 18 po
Largeur (métrique) d’étagère 45,7 cm
Matériau Acier