Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Code produit 15996581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 24 po. (76 x 61 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
36 x 30 po. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 po (91 x 91 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 po (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 po. (122 x 53 cm)
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm)
48 x 36 po. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 po (152,4 x 61 cm)
60 x 30 po. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 po. (183 x 53 cm)
72 x 30 po (183 x 76 cm)
72 x 36 po. (183 x 91 cm)
Capacité de charge (impériale):
16 lb
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité de charge (impériale) Conditionnement
15996581 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm) 800 lb 1 pièce
16471324 48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) 16 lb -
15956671 60 x 24 po (152,4 x 61 cm) 21 lb 1 pièce
15976591 36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) 400 lb 1 pièce
15946601 48 x 18 po (121,9 x 45,7 cm) 400 lb 1 pièce
15906611 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) 600 lb 1 pièce
15976681 60 x 30 po. (152,4 x 76 cm) 400 lb 1 pièce
15926701 48 x 36 po. (121,9 x 91 cm) 600 lb 1 pièce
15906661 36 x 24 po (91,4 x 61 cm) 400 lb 1 pièce
15966571 42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) 800 lb 1 pièce
15926581 60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm) 600 lb 1 pièce
15966611 24 x 21 po. (61 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15916621 30 x 21 po. (76 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15966621 36 x 21 po. (91,4 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15956631 48 x 21 po. (122 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15906631 42 x 21 po. (106,6 x 53 cm) 800 lb 1 pièce
15976641 72 x 21 po. (183 x 53 cm) 600 lb 1 pièce
15936641 60 x 21 po. (152,4 x 53 cm) 600 lb 1 pièce
15956651 30 x 24 po. (76 x 61 cm) 800 lb 1 pièce
15956661 42 x 24 po. (106,6 x 61 cm) 800 lb 1 pièce
15906701 36 x 36 po (91 x 91 cm) 800 lb 1 pièce
15906691 72 x 30 po (183 x 76 cm) 600 lb 1 pièce
15966701 72 x 36 po. (183 x 91 cm) 600 lb 1 pièce
15936681 36 x 30 po. (91,4 x 76 cm) 800 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15996581 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 1824NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    64.81€ / 1 pièces
    Économisez 48.19€
    42% de réduction
Expédition estimée: 12-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Les étagères en fil métallique chromé permettent des configurations ajustables lorsqu'elles sont utilisées avec le système Metro. Super Erecta systèmes d'étagères.
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
  • Revêtement en vernis protecteur
Specifikationer
Type de produit Tablette en treillis métallique
Dimensions (L x l) 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
À utiliser avec (équipement) Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Comprend Manchons et cales en plastique
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 363 kg
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45,7 cm
Matériau Chrome
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.