Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique chromée Super Erecta™
Code produit 16471324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 po. (61 x 53 cm)
30 x 24 po. (76 x 61 cm)
30 x 21 po. (76 x 53 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 po. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
36 x 30 po. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 po (91 x 91 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 po. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 po (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 po. (122 x 53 cm)
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm)
48 x 36 po. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 po. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 po (152,4 x 61 cm)
60 x 30 po. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 po. (183 x 53 cm)
72 x 30 po (183 x 76 cm)
72 x 36 po. (183 x 91 cm)
Capacité de charge (impériale):
16 lb
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Conditionnement:
1 pièce
24 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | Capacité de charge (impériale) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 16471324 | 48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) | 16 lb | - |
| 15956671 | 60 x 24 po (152,4 x 61 cm) | 21 lb | 1 pièce |
| 15976591 | 36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) | 400 lb | 1 pièce |
| 15946601 | 48 x 18 po (121,9 x 45,7 cm) | 400 lb | 1 pièce |
| 15906611 | 60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15976681 | 60 x 30 po. (152,4 x 76 cm) | 400 lb | 1 pièce |
| 15926701 | 48 x 36 po. (121,9 x 91 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15906661 | 36 x 24 po (91,4 x 61 cm) | 400 lb | 1 pièce |
| 15966571 | 42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15926581 | 60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15966611 | 24 x 21 po. (61 x 53 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15996581 | 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15916621 | 30 x 21 po. (76 x 53 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15966621 | 36 x 21 po. (91,4 x 53 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15956631 | 48 x 21 po. (122 x 53 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15906631 | 42 x 21 po. (106,6 x 53 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15976641 | 72 x 21 po. (183 x 53 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15936641 | 60 x 21 po. (152,4 x 53 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15956651 | 30 x 24 po. (76 x 61 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15956661 | 42 x 24 po. (106,6 x 61 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15906701 | 36 x 36 po (91 x 91 cm) | 800 lb | 1 pièce |
| 15906691 | 72 x 30 po (183 x 76 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15966701 | 72 x 36 po. (183 x 91 cm) | 600 lb | 1 pièce |
| 15936681 | 36 x 30 po. (91,4 x 76 cm) | 800 lb | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
16471324
Fournisseur
Metro™
Code fournisseur
2448NC
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
138.00€
66.36€ / 1 pièces
Économisez 71.64€
51% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
11.07 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
- Finition réelle en nickel-chrome pour un environnement sec, à faible humidité
- Revêtement en vernis protecteur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tablette en treillis métallique |
| Matériau | Chrome |
| Dimensions (L x l) | 48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) |
| À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade; |
| Comprend | Manchons et cales en plastique |
| Longueur (impériale) | 48 po |
| Longueur (métrique) | 121,9 cm |
| Capacité de charge (impériale) | 16 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 7,3 kg |
| Largeur (impériale) | 24 po |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Afficher plus Afficher moins |