Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Erecta™, finition en acier inox
Code produit 15986581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 in)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 in)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 in)
45,7 x 183 cm (18 x 72 in)
45,7 x 61 cm (18 x 24 in)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in)
53 x 106,6 cm (21 x 42 in)
53 x 21,9 cm (21 x 48 in)
53 x 37 cm (21 x 54 in)
53 x 60 cm (21 x 24 in)
53 x 76 cm (21 x 30 in)
61 x 106,6 cm (24 x 42 in)
61 x 121,9 cm (24 x 48 in)
61 x 137 cm (24 x 54 in)
61 x 152,4 cm (24 x 60 in)
76 x 121,9 cm (30 x 48 in)
76 x 182,9 cm (30 x 72 in)
76 x 91,4 cm (30 x 36 in)
91 x 152,4 cm (36 x 60 in)
91 x 182,9 cm (36 x 72 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Profondeur (métrique):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Conditionnement:
1 pièce
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Profondeur (métrique) Conditionnement
15986581 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 in) 355 mm 1 pièce
15946611 45,7 x 183 cm (18 x 72 in) 457 mm 1 pièce
15966681 76 x 121,9 cm (30 x 48 in) 760 mm 1 pièce
15946681 76 x 91,4 cm (30 x 36 in) 760 mm 1 pièce
15916671 61 x 121,9 cm (24 x 48 in) 610 mm 1 pièce
15926591 45,7 x 61 cm (18 x 24 in) 457 mm 1 pièce
15976671 61 x 152,4 cm (24 x 60 in) 610 mm 1 pièce
15966601 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 in) 457 mm 1 pièce
15906601 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in) 457 mm 1 pièce
15906581 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 in) 355 mm 1 pièce
15996611 53 x 60 cm (21 x 24 in) 530 mm 1 pièce
15986631 53 x 21,9 cm (21 x 48 in) 530 mm 1 pièce
15946621 53 x 76 cm (21 x 30 in) 530 mm 1 pièce
15936631 53 x 106,6 cm (21 x 42 in) 530 mm 1 pièce
15916641 53 x 37 cm (21 x 54 in) 530 mm 1 pièce
15986661 61 x 106,6 cm (24 x 42 in) 610 mm 1 pièce
15946671 61 x 137 cm (24 x 54 in) 610 mm 1 pièce
15926691 76 x 182,9 cm (30 x 72 in) 760 mm 1 pièce
15916701 91 x 91 cm (36 x 36 in) 910 mm 1 pièce
15986701 91 x 182,9 cm (36 x 72 in) 910 mm 1 pièce
15956701 91 x 152,4 cm (36 x 60 in) 910 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 15986581 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 1472NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    561.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.00€
    1% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Les étagères en fil métallique avec finition en acier inoxydable permettent des configurations ajustables lorsqu'elles sont utilisées avec Metro. Super Erecta systèmes d'étagères.
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussières, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Acier inoxydable poli de type 304
  • Utilisées pour les applications et environnements les plus agressifs
  • Résiste aux applications automatisées de lavage de chariot et d’autoclavage à température élevée
Spécification
Type de produit Tablette en treillis métallique
Matériau Acier inoxydable
Profondeur (impériale) 14 po
Profondeur (métrique) 355 mm
Dimensions (L x l) 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 in)
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Système d'étagères
Comprend Manchons et cales en plastique