Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Code produit 15966951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15966951 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15966951 Fournisseur Metro™ Code fournisseur L24N1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    23.25€ / 1 pièces
    Économisez 27.75€
    54% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
À utiliser avec Metro™ Super Erecta™ rayonnage.
  • Les rebords d'un pouce offrent une bordure sécurisée pour maintenir les objets en place pendant le transport ou pour répondre aux exigences sismiques ou autres en matière de sécurité.
  • Se fixe facilement sans outils au métro Super Erecta ou étagères métalliques super réglables.
  • Autres tailles et finitions disponibles.
  • Pour une installation fixe ou mobile.
  • Empêche les objets de dépasser ou de tomber des étagères.
  • Les rebords latéraux et arrière mesurent 1 in. (25 mm) de hauteur.
  • Les étagères solides mesurent 10,1 cm de haut et comprennent des languettes à ressort pour la fixation.
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Type de produit Étagère empilable pour rayonnages grillagés
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Comprend Languettes de pinces à ressort
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau Acier inoxydable