Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Code produit 15956951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15956951 Chrome 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15956951 Fournisseur Metro™ Code fournisseur L24N1C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00€
    16.64€ / 1 pièces
    Économisez 12.36€
    42% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Pour une utilisation avec le rayonnage Metro™ Super Erecta™
Les rebords de 2,5 cm (1 in) offrent un rebord sûr pour maintenir les objets en place pendant le transport ou pour répondre aux exigences sismiques ou autres exigences de sécurité. Se fixe facilement sans outils au métro Super Erecta ou étagères métalliques super réglables. Autres tailles et finitions disponibles.
  • Pour une installation stationnaire ou mobile
  • Empêche les articles de dépasser ou de tomber des étagères
  • Les rebords latéraux et arrière mesurent 1 in. (25 mm) de hauteur
  • Les étagères robustes mesurent 10,1 cm de haut et sont munies de languettes à ressort pour la fixation.
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Comprend Languettes de pinces à ressort
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau Chrome