Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Code produit 15946951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 in
18 in
18 po
21 in
24 in
30 in
30 po
36 in
42 in
42 po
48 in
60 po
72 in
Hauteur (impériale):
1 in
1 po
4 in
4 po
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Hauteur (impériale) Matériau unitSize
15946951 21 in 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15996941 14 in 1 in Acier inoxydable 1 pièce
15986951 24 in 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15916961 30 in 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15946961 36 in 4 po Acier inoxydable 1 pièce
15996961 48 in 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15966961 42 in 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15926971 60 po 4 in Acier inoxydable 1 pièce
15936951 18 po 4 po Acier inoxydable 1 pièce
15906951 18 in 1 in Chrome 1 pièce
15906971 60 po 1 in Chrome 1 pièce
15976961 48 in 1 po Chrome 1 pièce
15986941 14 in 1 in Chrome 1 pièce
15936971 72 in 1 po Chrome 1 pièce
15996951 30 po 1 po Chrome 1 pièce
15956961 42 po 1 po Chrome 1 pièce
15916951 18 po 1 in Acier inoxydable 1 pièce
15986961 48 in 1 in Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15946951 Fournisseur Metro™ Code fournisseur L21WS
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des tablettes sont disponibles pour les étagères en fil métallique ou pleines.
  • Les rebords de 2,5 cm (1 in) offrent un rebord robuste pour sécuriser les objets pendant le transport ou pour répondre aux exigences sismiques ou autres exigences de sécurité.
  • Se fixe facilement sans outils au métro Super Erecta ou étagères métalliques super réglables.
  • Autres tailles et finitions disponibles.
  • Pour une installation fixe ou mobile.
  • Empêche les objets de dépasser ou de tomber des étagères.
  • Les rebords latéraux et arrière mesurent 1 in. (25 mm) de hauteur.
  • Les étagères solides mesurent 10,1 cm de haut et comprennent des languettes à ressort pour la fixation.
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Type de produit Étagère empilable pour rayonnages solides
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Étagères solides
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Comprend Languettes de pinces à ressort
Longueur (impériale) 21 in
Longueur (métrique) 53,3 cm