Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, bord d’étagères
Description
- Les rebords de 2,5 cm (1 in) offrent un rebord robuste pour sécuriser les objets pendant le transport ou pour répondre aux exigences sismiques ou autres exigences de sécurité.
- Se fixe facilement sans outils au métro Super Erecta ou étagères métalliques super réglables.
- Autres tailles et finitions disponibles.
- Pour une installation fixe ou mobile.
- Empêche les objets de dépasser ou de tomber des étagères.
- Les rebords latéraux et arrière mesurent 1 in. (25 mm) de hauteur.
- Les étagères solides mesurent 10,1 cm de haut et comprennent des languettes à ressort pour la fixation.
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étagère empilable pour rayonnages solides |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Métro Super Erecta Étagères solides |
| Hauteur (impériale) | 4 in |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Comprend | Languettes de pinces à ressort |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Longueur (métrique) | 61 cm |