Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Code produit 15936961
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 po
24 in
30 in
36 po
60 in
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Matériau unitSize
15936961 36 po Acier inoxydable 1 pièce
15906961 30 in Chrome 1 pièce
15916971 60 in Acier inoxydable 1 pièce
15976951 24 in Acier inoxydable 1 pièce
15926951 18 po Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15936961 Fournisseur Metro™ Code fournisseur L36N4S
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les rebords d'étagères s'enclenchent facilement sur les étagères et les poteaux pour une fixation sécurisée sans outils, permettant de créer des rebords plus hauts et empilables.
  • 4 in de haut (10 cm)
  • Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Type de produit Étagère empilable pour rayonnages grillagés
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Étagères grillagées
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 36 po
Largeur (métrique) 91,4 cm