Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, empilable
Code produit 15976951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 in
18 po
24 in
30 in
36 po
48 po
60 in
Matériau:
Acier inoxydable
Chrome
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Matériau Conditionnement
15976951 24 in Acier inoxydable 1 pièce
15936961 36 po Acier inoxydable 1 pièce
11711059 18 in Chrome 1 pièce
15906961 30 in Chrome 1 pièce
15916971 60 in Acier inoxydable 1 pièce
11870900 48 po Chrome -
15926951 18 po Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15976951 Fournisseur Metro™ Code fournisseur L24N4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.50€
    44.89€ / 1 pièces
    Économisez 44.61€
    49% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Les rebords d'étagères s'enclenchent facilement sur les étagères et les poteaux pour une fixation sécurisée sans outils, permettant de créer des rebords plus hauts et empilables.
  • 4 in de haut (10 cm)
  • Choix d’une finition plaquée ou en acier inoxydable
Informations sur la commande
Postes et étagères vendus séparément.
Spécification
Type de produit Étagère empilable pour rayonnages grillagés
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Métro Super Erecta Étagères grillagées
Hauteur (impériale) 4 in
Hauteur (métrique) 10 cm
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm