Learn More
Metro™ Accessoire pour étagères à claire-voie Super Erecta™, roulettes à tige
Code produit 15996731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Type de produit:
Roulette pivotante
Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température
Roulette à tige fixe
Roulette à tige pivotante
Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température
Roulettes à tige de frein
Matériau:
Acier
Acier inoxydable
Polymère antimicrobien
polymère
Surface de roulement:
Donut à module élevé
Nylon haute température
Phénolique haute température
Polyuréthane, plat
Résistant, plat
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Type de produit Matériau Surface de roulement Conditionnement
15996731 135 kg Roulette à tige pivotante Polymère antimicrobien Polyuréthane, plat 1 pièce
15986711 68 kg Roulettes à tige de frein Acier inoxydable Donut à module élevé 1 pièce
15906721 68 kg Roulette à tige pivotante Acier inoxydable Donut à module élevé 1 pièce
15976731 135 kg Roulettes à tige de frein polymère Polyuréthane, plat 1 pièce
15966721 135 kg Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température Acier inoxydable Phénolique haute température 1 pièce
15936721 135 kg Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température Acier inoxydable Nylon haute température 1 pièce
15946721 135 kg Roulette à tige avec frein pour autoclave haute température Acier inoxydable Nylon haute température 1 pièce
15986731 135 kg Roulettes à tige de frein Polymère antimicrobien Polyuréthane, plat 1 pièce
15956721 135 kg Roulette à tige pivotante pour autoclave haute température Acier inoxydable Phénolique haute température 1 pièce
15966731 135 kg Roulette à tige pivotante polymère Polyuréthane, plat 1 pièce
11781049 135 kg Roulettes à tige de frein Acier Polyuréthane, plat 1 pièce
11705729 90 kg Roulette pivotante Acier Résistant, plat 1 pièce
15956711 90 kg Roulettes à tige de frein Acier Résistant, plat 1 pièce
11771049 135 kg Roulette pivotante Acier Polyuréthane, plat 1 pièce
15956731 90 kg Roulette à tige fixe Acier Résistant, plat 1 pièce
15966711 111 kg Roulette pivotante Acier Donut à module élevé 1 pièce
15916731 135 kg Roulette à tige fixe Acier Polyuréthane, plat 1 pièce
15976711 111 kg Roulettes à tige de frein Acier Donut à module élevé 1 pièce
15906731 135 kg Roulette à tige pivotante Acier inoxydable Polyuréthane, plat 1 pièce
15976721 135 kg Roulettes à tige de frein Acier inoxydable Polyuréthane, plat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Code produit 15996731 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 5PCM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    82.47€ / 1 pièces
    Économisez 60.53€
    42% de réduction
Expédition estimée: 06-04-2027
Le poids total de l’équipement et de la charge ne doit pas dépasser trois fois la charge nominale par roulette.
Includes
Tampons donut.
Choisissez parmi différents types de roulettes pour répondre à vos besoins en matière de résistance à la corrosion
Les choix de roulettes comprennent une tige standard, un polymère, un chariot lavable en acier inoxydable et un autoclavable à haute température. Les roulettes en polymère et en acier inoxydable offrent une résistance à la corrosion, des performances supérieures et une durabilité accrue. Roulettes disponibles en style pivotant, frein pivotant ou rigide.
  • Les roulettes à tige rigide sont commandées par unités de deux pour améliorer le suivi et la manipulation
  • Les canaux de roulettes rigides sont fournis avec deux roulettes à tige rigide et sont basés sur la largeur de l’étagère
Roulettes en polymère
  • Les roulettes en polymère offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrue
  • Fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox
  • Roue en polyuréthane
  • Roulement d’essieu de type manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
Roulettes pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Graisse scellée par des graisseurs zerk dans le pivot et l’essieu
Roulettes autoclavables haute température
  • Température maximale admissible : 300 °F (149 °C)
Informations sur la commande
La largeur d’étagère doit être connue lors de la commande de roulettes rigides. Les freins sont équipés d’une pédale.
Spécification
Type de produit Roulette à tige pivotante
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (impériale) 5 po
Diamètre (métrique) 12,7 cm
À utiliser avec (équipement) Étagères à claire-voie Metrotrade; Super Erectatrade;
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Capacité de charge (métrique) 135 kg
Plage de températures (impériale) –20 à 120deg;F
Plage de températures (métrique) –49 à 49deg;C
Surface de roulement Polyuréthane, plat
Avec roulettes Oui
Matériau Polymère antimicrobien