Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique Super Erecta™, cadre double serpent à trois côtés
Code produit 15937241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
36 x 24 po. (91,4 x 61 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15937241 36 x 24 po. (91,4 x 61 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15937241 Fournisseur Metro™ Code fournisseur SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    71.35€ / 1 pièces
    Économisez 52.65€
    42% de réduction
Expédition estimée: 19-03-2027
Le cadre robuste et carré en forme de serpent offre un soutien supplémentaire ou un accès au sol.
  • Peut également être utilisé pour soutenir les panneaux latéraux ou d’extrémité ainsi que d’autres accessoires.
  • Tailles supplémentaires disponibles.
  • Finition plaquée.
Spécification
Type de produit Cadre serpent
Dimensions (L x l) 36 x 24 po. (91,4 x 61 cm)
Longueur (impériale) 36 po
Longueur (métrique) 91,4 cm
Poids (impériale) 7,5 lb
Poids (métrique) 3,4 kg
Largeur (impériale) 24 in
Largeur (métrique) 61 cm