Learn More
Metro™ Chariot pour étagère en treillis métallique Super Erectra™
Code produit 15917231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
408 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
15917231 408 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15917231 Fournisseur Metro™ Code fournisseur N336EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00€
    575.26€ / 1 pièces
    Économisez 396.74€
    40% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Includes
Quatre étagères, montants, manchons fendus en plastique, tampons donut et deux roulettes pivotantes / deux roulettes avec freins en PE
Ce chariot de laboratoire facile à assembler supporte jusqu'à 408 kg.
  • Chariot à quatre étagères avec étagères en treillis chromé et montants plaqués.
  • Les surfaces métalliques ouvertes minimisent l'accumulation de poussière et permettent la circulation de l'air et une meilleure visibilité.
  • Deux roulettes pivotantes et deux roulettes freinées à tige en polyuréthane, chacune non marquante et munie de butoirs en forme de beignet.
  • Les poteaux présentent des rainures circulaires roulées à intervalles de 2,5 cm sur toute leur hauteur.
  • Le manchon fendu breveté s’enclenche autour des montants ; l’ouverture biseautée dans le coin de l’étagère glisse sur le manchon fournissant un verrou positif
  • La conception des montants SightSelect offre un repère visuel pour le positionnement et le réglage des étagères.
Spécification
Type de produit Table roulante
Capacité (métrique) 408 kg
Couleur Argent
Dimensions (L x l x H) 36 x 18 x 69 po (91,4 x 45,7 x 175 cm)
À utiliser avec (application) Stockage et transport
Hauteur (impériale) 69 po
Hauteur (métrique) 175 cm
Comprend Quatre étagères en fil chromé de 91 cm de long sur 46 cm de large, SightSelect™ quatre poteaux chromés de 160 cm, manchons fendus en plastique, butoirs annulaires et roulettes pivotantes de 12,7 cm (deux pivotantes et deux avec frein) en polyuréthane.
Longueur (impériale) 36 po
Longueur (métrique) 91,4 cm
Capacité de charge (impériale) 899,48 lb
Capacité de charge (métrique) 408 kg
Matériau Acier (calibre 18)
Nbre d’étagères 4
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) 45,7 cm