Learn More
Metro™ Accessoire pour tablettes à treillis métallique, porte-étiquettes
Code produit 15906791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de l’étiquette (métrique):
139,5 x 3,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’étiquette (métrique) unitSize
15906791 139,5 x 3,2 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15906791 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 9990SL5
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé avec les tablettes en treillis métallique et les étagères à cantilever Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
  • Trois styles au choix : montage plat gris uni, montage plat transparent ou montage incliné gris uni
  • Compatible avec la plupart des objectifs commerciaux de 32 mm (1,25 in). étiquettes
  • Les supports transparents permettent de faire apparaître les étiquettes colorées
  • Utilisez uniquement des étagères en porte-à-faux de 7,6 cm (3 in).
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Baisse Mat™ étagères grillagées, étagères en porte-à-faux
Taille de l’étiquette (impériale) 55 x 1,25 po.
Taille de l’étiquette (métrique) 139,5 x 3,2 cm
Longueur (impériale) d’étagère 60 po
Longueur (métrique) d’étagère 152 cm
Modèle Incliné
Plage de températures (impériale) -18 à 120,2 °F
Plage de températures (métrique) -28 à 49 °C
Matériau Plastique