Learn More
Metro™ Kit de rails pour tablettes à treillis métallique
Code produit 15997311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
27 po
72 po
84 po
96 in
108 po
120 po
132 po
144 po
156 po
168 po
180 po
192 po
204 po
216 po
228 po
240 po
252 po
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15997311 240 po 1 pièce
15937321 96 in 1 pièce
15947321 108 po 1 pièce
15917321 72 po 1 pièce
15987301 120 po 1 pièce
15937311 180 po 1 pièce
15997301 132 po 1 pièce
15917311 156 po 1 pièce
15947311 192 po 1 pièce
15977311 228 po 1 pièce
15967311 216 po 1 pièce
15927321 84 po 1 pièce
15987311 27 po 1 pièce
15907321 252 po 1 pièce
15907311 144 po 1 pièce
15927311 168 po 1 pièce
15957311 204 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15997311 Fournisseur Metro™ Code fournisseur TTS20NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00€
    1400.85€ / 1 pièces
    Économisez 1554.15€
    52% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Pour une utilisation avec Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ et Super Adjustable™ Haut Track™ rayonnage.
  • Les ensembles de rails comprennent les sections de rails nécessaires pour assembler des circuits jusqu'à 21 pieds. (640 cm)
  • Enduit de Microban™ protection antimicrobienne
Informations sur la commande
19-138-228 (TTS2.5NA) comprend un kit de liaison pour relier la voie à d’autres ensembles de voies.
Spécification
Type de produit Kit de rails
À utiliser avec (équipement) Étagères à rail supérieur Metrotrade; Super Erectatrade;, Super Erecta Protrade;, Super Adjustabletrade;
Comprend Sections de rails nécessaires pour l’assemblage des passages de chenille de 1830 à 6405 mm
Longueur (impériale) 240 po
Longueur (métrique) 609,6 cm