Learn More
Metro™ Roulettes à tige en polymère MetroMax iQ™
Code produit 15906741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Roulette à tige pivotante
Roulettes à tige de frein
Modèle:
Antimicrobien, résistant à la corrosion
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Modèle Conditionnement
15906741 Roulette à tige pivotante Antimicrobien, résistant à la corrosion 1 pièce
11751049 Roulettes à tige de frein Antimicrobien, résistant à la corrosion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15906741 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 5PCXM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    137.50€ / 1 pièces
    Économisez 4.50€
    3% de réduction
Expédition estimée: 25-03-2027
Pour une utilisation avec tous montants pour roulettes à tige mobiles en polymère MetroMax i
  • Nettoyage aisé
  • Les roulettes permettent de déplacer aisément les unités de rayonnage afin d’accéder aux sols et aux murs
  • Utilisées pour créer des chariots, elles permettent un déplacement efficace des fournitures au sein d’un établissement ou d’un campus
Roulettes à tige en polymère
  • Performance résistante à la corrosion (fourche tout-polymère, essieu et matériel en acier inox)
  • 5 in roue en polyuréthane de 127 mm de diamètre
  • Roulement d’essieu à manchon
  • Mécanisme de freinage actionné par orteils en option
  • Protection antimicrobienne intégrée à la bande de roulement
  • Capacité de charge de 300 lb. (135 kg)
  • Plage de température : -20 à 120 °F (-29 à 49 °C) [continu]
  • Tampons inclus
Roulettes à tige standards
  • Sondes et matériels pour roulettes nickelées
  • Style tige/pivot ou tige/frein
  • Tampons inclus
Roulette à tige pour chariot lavable en acier inoxydable
  • Sonde, essieu et tige en acier inoxydable
  • Roulements soudés (tampons inclus)
Spécification
Type de produit Roulette à tige pivotante
Matériau polymère
Diamètre (impériale) 5 po
Diamètre (métrique) 12,7 cm
À utiliser avec (équipement) Rayonnage Metrotrade; MetroMax itrade; et Qtrade;
Capacité de charge (impériale) 300 lb
Capacité de charge (métrique) 137 kg
Modèle Antimicrobien, résistant à la corrosion
Plage de températures (impériale) –20 à 120deg;F
Plage de températures (métrique) –49 à 49deg;C
Surface de roulement PUR
Avec roulettes Oui