Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metronidazole |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 171.2 |
| Pourcentage de pureté | 0.9932 |
| Qualité | Non disponible |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Metronidazole
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole