Learn More
Métronidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436738 100 g 100g
15426738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00€
    334.65€ / 100g
    Économisez 73.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le métronidazole est un antibiotique à spectre limité qui empêche activement la croissance des protozoaires, des bactéries anaérobies Gram-positives et des bactéries anaérobies Gram-négatives. Cet antibiotique a tout d’abord été utilisé pour supprimer les protozoaires tels que l’Entamoeba histolytica, la Giardia lamblia et les vaginalis de Trichomonas. Il a été utilisé pour réprimer la croissance d’anaérobies Gram-négatif appartenant aux Bacteroides et Fusobacterium, et d’anaérobies Gram-positif comme le aseptostreptococcus et Clostridia. Cet antibiotique présente l’avantage de toucher un pourcentage élevé de bactéries Gram-négatives et d’avoir une plus grande pénétration tissulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (10 mg/ml à 20°C), l’éthanol, le méthanol, le chloroforme et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-48-1
Formule moléculaire C6H9N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 171.156
Numéro MDL MFCD00009750
Clé InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
CID PubChem 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)éthanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Metronidazole
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 100 g
Beilstein 611683
Informations sur la solubilité Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 171.16
Pourcentage de pureté 99%