Learn More
Métronidazole bêta-D-glucuronide, TRC
Code produit 30478508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478508 1 mg 1mg
30476517 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30478508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3388901MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100495-98-5
Formule moléculaire C12 H17 N3 O9
Poids moléculaire (g/mol) 347.28
Synonyme Metronidazole-β-D-Glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[2-(2-méthyl-5-nitroimidazol-1-yl)étoxy]oxy-2-acide carboxylique
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Metronidazole beta-D-Glucuronide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Poids de la formule 347.0965