Learn More
Metronidazole, MedChemExpress
Description
Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Metronidazole |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 443-48-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H9N3O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 35 mg/mL (204.50 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (97.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OCCN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C |
| Afficher plus |