Learn More
Metsulfuron, TRC
Code produit 17972725
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17972725 10 mg 10mg
17953525 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17972725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22774510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79510-48-8
Formule moléculaire C13 H13 N5 O6 S
Poids moléculaire (g/mol) 367.34
Synonyme 2-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid (ACI), Cimarron 60DF, Escort XP, Metsulfuron, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]- (9CI, ACI)
Nom IUPAC 2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)O)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Metsulfuron
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(17-13(15-7)24-2)16-12(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)20/h3-6H,1-2H3,(H,19,20)(H2,14,15,16,17,18,21)
Poids de la formule 367.0587
Pourcentage de pureté >95%