Learn More
Mettler Toledo™ Accessoires d’imprimante pour balances : Câbles
Code produit 11947951
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broche d’imprimante de type 15P-9S pour les balances AT, UMT2, MT5 et BD
Longueur (impériale):
58,8 in
Longueur (métrique):
150 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Longueur (impériale) Longueur (métrique) Conditionnement
11947951 Broche d’imprimante de type 15P-9S pour les balances AT, UMT2, MT5 et BD 58,8 in 150 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11947951 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 229029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    210.49€ / 1 pièces
    Économisez 42.51€
    16% de réduction
En stock
Accessoires d’imprimante à utiliser avec les balances Mettler Toledo.
Pour une utilisation avec les balances Mettler Toledo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Broche d’imprimante de type 15P-9S pour les balances AT, UMT2, MT5 et BD
Longueur (impériale) 58,8 in
Longueur (métrique) 150 cm
Type Câble de connexion