Learn More
Mettler Toledo™ Kits et solutions de bouchons pour les appareils portatifs de mesure d’oxygène dissous
Product Code. 12651316
Change view
Click to view available options
Type:
Norme de calibrage
Unit Size:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
12651316 Norme de calibrage 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12651316 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 51300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.58€
    55.00€ / 20 pièces
    Économisez 11.58€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour utilisation avec les instruments de mesure d’oxygène dissous portatifs.
  • Étalon d’oxygène zéro
  • Capacité : 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 500 ml
Description Oxygène dissous comprimés d’oxygène zéro
À utiliser avec (équipement) DOmètre portable
Type Norme de calibrage
Type de sonde DO
compliance-icons
Product Identifier
  • zero oxygen tablets
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid