Learn More
Mettler Toledo™ Électrolytes pour électrodes de référence
Beskrivning
- Solution électrolytique
- Contient des ions, atomes ou molécules qui ont perdu ou gagné des électrons et assure une conductivité électrique
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Électrolyte FRISCOLYT-B, 6 x 250 ml |
| Type | FRISCOLYT-B |
| Conditionnement | 6 x 250 ml |
| Quantité | 6 x 250 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?