Learn More
Mettler Toledo™ Adaptateur IR pour Densito™ 30PX
Code produit 10618495
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Densimètre de densité / densité relative portatif Densito 30PX
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10618495 Densimètre de densité / densité relative portatif Densito 30PX 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10618495 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51325006
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accessoires à utiliser avec les densimètres de densité / densité relative 30PX Mettler Toledo
  • Pour la transmission de données
  • 1/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Adaptateur IR (9 broches RS, mâle)
Langues Anglais (US), français, French
Type de produit Adaptateur IR
À utiliser avec (équipement) Densimètre de densité / densité relative portatif Densito 30PX
À utiliser avec (application) Transmission de données