Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode de pH InLab™ Dairy
Code produit 11987831
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11987831 S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11987831 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 59904591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00€
    391.30€ / 1 pièces
    Économisez 54.70€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Électrode de pH dotée d’une triple jonction en céramique, conçue pour les échantillons contenant des protéines comme les produits laitiers, le lait et la crème.
  • Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
  • Lait et crème
  • Échantillons contenant des protéines
  • Émulsion
Accessoires & Entretien
  • Triple jonction céramique
  • Verre à membrane A41
  • FRISCOLYT-B™ (51343185) rechargeable : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
  • À stocker dans une solution de stockage 3M KCI (51350072) ou InLab (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Dairy
Types de connecteurs S7
Jonction Triple / Céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 12
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode combinée
Type de solution de remplissage FRISCOLYT-B
À utiliser avec (application) Utilisé pour percer des milieux mous ou dans des échantillons aqueux
À utiliser avec (équipement) S7 à BNC (30281915)
Référence interne ARGENTHAL
Membrane Verre A41
Modèle InLab™ Dairy
Conditions de stockage KCl 3 mol/L
Température (impériale) en fonctionnement 0°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 12 mm