Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes de paillasse de conductivité InLab™
Description
- Câbles nécessaires inclus pour METTLER TOLEDO SevenExcellence ou SevenCompact
- Le mini-DIN se connecte à un instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portable
- Sondes de température intégrées
- Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
- Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires& Soins
- Conserver dans un endroit sec
- Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
- Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
- Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
- 10 μS/cm, sachets à usage unique (30111141)
- 84 μS/cm, sachets à usage unique (30111140)
- 1413 μS/cm, sachets à usage unique (51302049)
- Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,105 cm -1 certifié |
| Types de connecteurs | Mini-DIN |
| À utiliser avec (application) | Mesures générales de conductivité |
| À utiliser avec (équipement) | Conductimètre S230 SevenCompact |
| Types de capteur | Capteur de température intégré |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 100°C |
| Longueur (impériale) | 4,72 in |
| Longueur (impériale) du câble | 47.22 in |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1,2 m |
| Afficher plus |