Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes portatives de conductivité InLab™
Code produit 10778975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,105 cm -1 certifié
0,57 cm⁻¹ nominal
Plages de mesure:
0,001 à 500 μS/cm
0,01 à 1000 μS/cm
0,01 à 1000 mS/cm
Modèle:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Constante de cellule Plages de mesure Modèle Conditionnement
10778975 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 mS/cm InLab™ 738-ISM 1 pièce
10248114 0,105 cm -1 certifié 0,001 à 500 μS/cm InLab™ 742-ISM -
10504935 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 μS/cm InLab™ 738-10m-ISM 1 pièce
10258114 0,57 cm⁻¹ nominal 0,01 à 1000 mS/cm InLab™ 738 1 pièce
10617635 0,105 cm -1 certifié 0,001 à 500 μS/cm InLab™ 742 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10778975 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51344110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    811.00€
    729.01€ / 1 pièces
    Économisez 81.99€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Une sélection de sondes de conductivité adaptées à toutes les applications.
  • Câbles nécessaires inclus pour METTLER TOLEDO Seven2Go et SevenGo compteurs portables
  • Le mini-DIN se connecte à un instrument de mesure de paillasse ; Le LTW se connecte à l’instrument de mesure portable
  • Sondes de température intégrées
  • Les sondes avec des constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avant utilisation
  • Les sondes avec des constantes cellulaires certifiées sont prêtes à être utilisées après l’étape de vérification - ne pas étalonner
Accessoires& Soins
  • Conserver dans un endroit sec
  • Manipuler avec précaution pour éviter toute modification de la constante cellulaire (la constante de cellule est une valeur physique)
  • Les constantes cellulaires nominales nécessitent un étalonnage avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
  • Les constantes cellulaires certifiées nécessitent une vérification avec un étalon (voir la liste des étalons ci-dessous)
Étalons
  • 10 μS/cm, sachets à usage unique (30111141)
  • 84 μS/cm, sachets à usage unique (30111140)
  • 1413 μS/cm, sachets à usage unique (51302049)
  • Sachets à usage unique de 12,88 mS/cm (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 0,57 cm⁻¹ nominal
Types de connecteurs LTW
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure portatifs à double canal SevenGo Duo™ SG23 et SevenGo Duo pro™ SG78
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (impériale) du câble 70,86 in
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,8m
Matériau Arbre en époxy, 4 électrodes en graphite
Plages de mesure 0,01 à 1000 mS/cm
Méthode de stockage Sec
Sonde Conductivité
Capteur NTC 30 kilohms
Modèle InLab™ 738-ISM