Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de mesure de pH demi-cellule InLab™ Mono
Code produit 10202903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
0°C à 100°C
0°C à 130°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
10202903 0°C à 100°C 1 pièce
10496313 0°C à 130°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10202903 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51343195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    161.02€ / 1 pièces
    Économisez 28.98€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Électrode de mesure du pH à demi-cellule dotée d’un corps en verre qui convient aux échantillons à haute température et à pH élevé dans lesquels la durée de vie de l’électrode est significativement inférieure à celle d’une électrode de référence standard.
  • À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact des compteurs ainsi que d'autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
  • Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
  • Échantillons à haute température
  • Échantillons à pH élevé
  • Acides corrosifs et bases
  • Eau potable
Accessoires& Soins
  • Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Types de connecteurs S7 à BNC (30281915)
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrode de mesure demi-cellule ; Verre à membrane HA
À utiliser avec (application) Couplage de tuyau d’électrolyte, pont d’électrolyte
Modèle InLab™ Mono
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm