Learn More
METTLER TOLEDO™ Sondes à oxygène dissous InLab™
Code produit 11997801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Raccordements:
BNC/RCA (Cinch) IP67
Mini-LTW (IP67)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Raccordements Conditionnement
11997801 Mini-LTW (IP67) 1 pièce
11305820 BNC/RCA (Cinch) IP67 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11997801 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51344621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1484.26€ / 1 pièces
    Économisez 225.74€
    13% de réduction
En stock
Une sélection de sondes d’oxygène dissous adaptées à toutes les applications.
InLab OptiOx
  • Sans entretien ; Facile à utiliser ; Aucune agitation requise
  • Conserver dans un endroit sec
  • L’arbre est en plastique ; Vérifiez la compatibilité chimique avec votre représentant local
  • Doit être étalonné avant utilisation
  • Un étalonnage quotidien est recommandé
  • Étalonnage en deux points à l’aide de comprimés à oxygène zéro recommandé pour moins de 1 mg/l ou moins de 5 % d’oxygène
  • Remplacez le bouchon tous les 12 mois (en cours d’utilisation ou non) ; indiqué sur l’instrument de mesure par une icône de diagramme circulaire
  • Comprimés d’oxygène zéro : 51300140
  • OptiOx capuchon de rechange : 51344630 (premier capuchon de rechange inclus avec l’achat du capteur)
  • OptiOx tube d'étalonnage : 51344631 (tube d’étalonnage fourni lors de l’achat du capteur)
  • OptiOx garde protectrice : 51344632 (protection fournie lors de l’achat du capteur)
  • Compatible avec METTLER TOLEDO SevenExcellence plan de travail, Seven2Go et SevenGo portable
InLab 605
  • Résistant aux produits chimiques (vérifiez la compatibilité chimique auprès de votre représentant local)
  • Conserver dans un endroit sec
  • Le capteur doit être polarisé pendant 6 heures avant son utilisation
  • Une agitation douce est nécessaire pendant l’étalonnage et la mesure
  • Doit être étalonné avant utilisation
  • Un étalonnage quotidien est recommandé
  • Le corps de la membrane doit être remplacé tous les 3 à 12 mois
  • L’électrolyte doit être changé lorsque le corps de la membrane est changé (voir référence ci-dessous)
  • Kit de membrane de rechange (3 corps à membrane, électrolyte de 25 ml) :51340293
  • Électrolyte : 51340294
  • Kit d’étanchéité : 51340295
  • Flacon d’étalonnage : 51340296
  • uMix Agitateur magnétique : 30040000
  • Compatible avec METTLER TOLEDO SevenExcellence plan de travail, Seven2Go et SevenGo portable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) du câble 5 pi
Longueur (métrique) du câble 1,80 m
Types de capteur Oxygène dissous (optique)
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 122°F
Raccordements Mini-LTW (IP67)
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
Comprend Câble de 1,8 m
Type Sonde d’oxygène dissous
Type de sonde Capteur DO
À utiliser avec (application) Mesure de routine du pH
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 à 50mg/L
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 60 °C
Modèle InLab™ OptiOx-ISM
Plages de mesure 0 à 500 %, 0 à 50 mg/l