Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes de pH InLab™ Viscous
Description
- À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact des compteurs ainsi que d'autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Gestion intelligente des capteurs (ISM Les électrodes capturent et enregistrent les données d'étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l'appareil une fois connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
- Cosmétiques
- Gels, savons, shampooings
- Résines
- Peintures
- Vernis et colles
- Couleurs et colorants
- Échantillons huileux
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires& Soins
- Jonction en céramique et non rechargeable - aucun électrolyte supplémentaire requis
- Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de pH InLab Viscous |
| Types de connecteurs | S7 |
| Jonction | céramique |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 130°C |
| Type | Électrode combinée |
| Type de solution de remplissage | FRISCOLYT-B |
| À utiliser avec (application) | Échantillons hautement visqueux et fortement gluant |
| À utiliser avec (équipement) | S7 à BNC (30281915) |
| Afficher plus |