Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions : Solutions de remplissage
Beskrivning
Pour une utilisation avec les électrodes combinées ISE.
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Électrolyte pour ISE de fluorure, 20 ml |
| À utiliser avec (équipement) | ISE Fluorure |
| Type | Solution de remplissage ISE |
| Type de solution de remplissage | 3 mol/l de KCl |
| À utiliser avec (application) | Détermine la concentration de fluorure dans les échantillons |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 20 mL |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 176°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?