Learn More
Mettler Toledo™ Solutions ISA
Code produit 11947511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
ISS Solution
Solution ISA
TISAB II avec CDTA
TISAB III avec CDTA
À utiliser avec (équipement):
Électrode calcium
Électrode combinée ISE
Électrode fluorure
Électrode nitrate
Électrode potassium
Conditionnement:
3790mL
475mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11947511 Solution ISA Électrode combinée ISE 475mL
11957511 Solution ISA Électrode calcium 475mL
11977511 Solution ISA Électrode nitrate 475mL
12797421 Solution ISA Électrode potassium 475mL
11987511 ISS Solution Électrode nitrate 475mL
11997511 TISAB II avec CDTA Électrode fluorure 3790mL
11907521 TISAB III avec CDTA Électrode fluorure 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11947511 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51344760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    136.00€ / 475mL
    Économisez 21.00€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Solutions pour les électrodes sélectives d’ions combinées perfectION™
Solutions (tampons de réglage de la force ionique)
  • Ion électrolyte B (pour électrode sélective d’ions à chlorure, cuivre, iodure, argent / sulfure), 475 ml
  • ISA pour électrode calcium, 475 ml
  • ISA pour électrode potassium, 475 ml
  • ISA pour électrode nitrite, 475 ml
  • Nitrate ISS (pour supprimer les interférences), 475 mL
  • Fluorure TISAB II avec CDTA, 3790 mL
  • Fluorure TISAB III avec CDTA (concentré), 475 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description perfectION ISA état solide ISE
À utiliser avec (équipement) Électrode combinée ISE
Type Solution ISA
Type de solution de remplissage Électrolyte ionique B (chlorure, cuivre, iodure, argent)
Conditionnement 475 ml
Quantité 475 ml