Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes demi-cellules métalliques
Code produit 10742722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
S7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
10742722 S7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10742722 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 59904408
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications électrochimiques.
  • Arbre en PP
  • Tête d’électrode : S7 (bouchon rouge)
  • Plage de températures : 30° -80°C
  • Broche en argent : 6 mm de diamètre, 10 mm de longueur
  • Métal : pointe en argent
Informations sur la commande
  • Longueur de l’arbre : 120 mm
  • Diamètre de l’arbre : 12 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs S7
Matériau PP
Température (métrique) en fonctionnement -30°C à +80°C
Température (impériale) en fonctionnement -22° à +176°F
Gamme de température (métrique) –30°C à +80°C
Longueur (impériale) 4,7 in
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm