Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées perfectION™
Description
- La solution électrolytique traverse facilement la jonction en appuyant sur la tête d’électrode vers le bas
- Garantit que la jonction est nettoyée de manière optimale entre les mesures
- L’électrolyte peut être simplement vidée et remplie si nécessaire
- Jonction de manchon permettant un contact optimal entre l’électrolyte et la solution de mesure, même dans des échantillons difficiles
- Se compose d’une électrode de mesure complète avec une référence intégrée
- Capteur avec câble connecté et connecteur BNC
- Électrolyte de référence (60 mL)
- Mode opératoire
Spécification
Spécification
| Applications | S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie |
| Types de connecteurs | Lemo |
| Description | Peigne PB Lemo perfectION |
| Type de solution de remplissage | ISA |
| Longueur (métrique) du câble | 1,20 m |
| Matériau | Époxy |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32° à 176°F |
| Modèle | Peigne PB Lemo perfectION |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les pH-mètres, mV-mètres ou ionomètres |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Afficher plus |