Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées perfectION™
Code produit 11997931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (impériale) en fonctionnement:
32° à 104°F
32° à 176°F
Température (métrique) en fonctionnement:
0°C à 40°C
0°C à 80°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (impériale) en fonctionnement Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
11997931 32° à 104°F 0°C à 40°C 1 pièce
11957831 32° à 176°F 0°C à 80°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11997931 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51344851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    372.41€ / 1 pièces
    Économisez 66.59€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Permet un contact optimal entre l’électrolyte et la solution de mesure
  • La solution électrolytique traverse facilement la jonction en appuyant sur la tête d’électrode vers le bas
  • Garantit que la jonction est nettoyée de manière optimale entre les mesures
  • L’électrolyte peut être simplement vidée et remplie si nécessaire
  • Jonction de manchon permettant un contact optimal entre l’électrolyte et la solution de mesure, même dans des échantillons difficiles
  • Se compose d’une électrode de mesure complète avec une référence intégrée
  • Capteur avec câble connecté et connecteur BNC
  • Électrolyte de référence (60 mL)
  • Mode opératoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications S’écoule librement dans la jonction de manière à la nettoyer de manière optimale entre les mesures. L’électrolyte peut être simplement vidée puis remplie
Description Module de membrane K perfectION
Type de solution de remplissage ISA
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 104°F
Modèle Module de membrane K perfectION
À utiliser avec (équipement) Tous les pH-mètres, mV-mètres ou ionomètres
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Type Électrode combinée sélective d’ions (ISE) à membrane