Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées sélectives d’ions en époxy perfectION™
Code produit 11927831 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Types de connecteurs:
LEMO
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
11927831 LEMO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11927831 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51344815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet la détermination rapide et simple de la concentration et de l’activité d’une grande variété d’ions dissous.
Électrodes combinées sélectives d’ions
  • Disponibles avec une matrice polymère ou une membrane à état solide adaptées à la détermination précise d’ions spécifiques
  • Corps en époxy
  • 4,75 po de long (120 mm) et 0,5 po (12 mm) de diamètre
Note
Ne pas utiliser avec de l’éthanol
Informations sur la commande
Pour les autres électrodes sélectives d’ions et pour les kits de membrane non répertoriés ici, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Pour la détermination des ions fluorure
Types de connecteurs LEMO
Type de solution de remplissage Électrolyte ionique A
Longueur (impériale) 4,75 in
Longueur (impériale) du câble 3.9 pieds
Longueur (métrique) 120mm
Longueur (métrique) du câble 1,2m
Matériau Époxy
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 176°F
Plage de pH 4.5 à 5.5
Interférences Ca2+, F-, S2-
Membrane État solide
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C