Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrode sélective d’ions (ISE)
Code produit 11997811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Câble BNC S7
Câble BNC fixe de 1,2 m
Modèle:
perfectION DX235-Cl- Électrode demi-cellule
Électrode combinée perfectION CI
Électrode combinée perfectION CN
Électrode combinée perfectION Ca+2
Électrode combinée perfectION K+
Électrode combinée perfectION Na+
Électrode combinée perfection CU2+
Électrode combinée perfection Pb2+
Électrode combinée- perfectION Ag+/S2
Électrode combinée- perfectION FI
Électrode combinée- perfectION I
Électrode combinée- perfectION NO3
Électrode demi-cellule perfectION DX223-Na+
Plages de mesure:
0,002 à 23 000 mg/l
0,005 à 127 000 mg/l
0,02 mg/ - solution saturée
0,02 à 40 100 mg/l
0,04 à 39 000 mg/l
0,1 à 14 000 mg/l
0,2 à 20 700 mg/l
0,2 à 260 mg/l
1,0 à 1 x 10-7 mol/l
1,0 à 1,0-5 mol/l
1,8 à 35 500 mg/l
6,4 x 10-6 354 mg/l
Ag+ : 0,01 à 108 000 mg/l ; S2- : 0,003 à 32 000 mg/l
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Modèle Plages de mesure Conditionnement
11997811 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfectION CN 0,2 à 260 mg/l 1 pièce
11987811 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfectION CI 1,8 à 35 500 mg/l 1 pièce
11977811 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfectION Ca+2 0,02 à 40 100 mg/l 1 pièce
11907821 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfection CU2+ 6,4 x 10-6 354 mg/l 1 pièce
11967811 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée- perfectION Ag+/S2 Ag+ : 0,01 à 108 000 mg/l ; S2- : 0,003 à 32 000 mg/l 1 pièce
10566415 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée- perfectION FI 0,02 mg/ - solution saturée 1 pièce
11927821 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée- perfectION I 0,005 à 127 000 mg/l 1 pièce
11947821 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée- perfectION NO3 0,1 à 14 000 mg/l 1 pièce
11937821 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfectION K+ 0,04 à 39 000 mg/l 1 pièce
10145642 Câble BNC S7 Électrode demi-cellule perfectION DX223-Na+ 1,0 à 1 x 10-7 mol/l 1 pièce
11917821 Câble BNC S7 Électrode combinée perfectION Na+ 0,002 à 23 000 mg/l 1 pièce
10067810 Câble BNC S7 perfectION DX235-Cl- Électrode demi-cellule 1,0 à 1,0-5 mol/l -
11957821 Câble BNC fixe de 1,2 m Électrode combinée perfection Pb2+ 0,2 à 20 700 mg/l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11997811 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51344709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1322.34€ / 1 pièces
    Économisez 182.66€
    12% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Une sélection de sondes ISE pour détecter la concentration de divers ions libres.
  • Avant l’utilisation, rincez l’électrode avec de l’eau distillée et faites-la tremper selon la norme appropriée pendant 24 à 48 heures, puis remplissez avec de l’électrolyte de référence (reportez-vous au tableau ci-dessus)
  • Pour obtenir des résultats précis, la solution ISA (ajusteur de force ionique) doit être ajoutée à tous les étalons et échantillons avant la mesure
  • Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode pour connaître le rapport adéquat entre la solution ISA et le volume d’échantillon
  • Chaque jour avant, d’utiliser l’électrode, ajoutez la solution de remplissage (au moins 2,5 cm au-dessus du niveau d’échantillon dans le bécher)
  • Vissez le bouchon fermement immédiatement après utilisation
  • La solution de remplissage à l’intérieur de l’électrode ne doit pas s’évaporer car elle risque de se cristalliser
  • Pour le stockage entre les mesures et jusqu’à trois jours, stockez-les dans la norme appropriée
  • Pour le stockage à long terme, reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE concernée
  • La membrane de détection s’use avec le temps. Elle peut durer environ six mois avec une utilisation normale, mais la durée de vie réelle dépend du type d’échantillons mesurés
  • Les interférences d’ions concurrentes sont courantes. Reportez-vous au manuel d’utilisation de l’électrode ISE pour connaître les interférences potentielles
  • Compatible avec les paillasses METTLER TOLEDO SevenExcellence, sept2Go et SevenGo portatives
  • Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applications Pour la détermination des ions cyanure
Types de connecteurs Câble BNC fixe de 1,2 m
Description Solutions requises : Électrode de référence - Électrolyte ionique B - 51344751 Ajusteur de force ionique - 10
Type de solution de remplissage Électrolyte ionique B
Longueur (impériale) 4,75 in
Longueur (impériale) du câble 3.9 pieds
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1,2 m
Matériau Époxy
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 176°F
Plage de pH 10 à 14
Interférences 10 NaOHmol/l
Membrane État solide
Modèle Électrode combinée perfectION CN
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode sélective d’ions
Plages de mesure 0,2 à 260 mg/l
Paramètre Cyanure