Learn More
METTLER TOLEDO™ Réfractomètre portatif Refracto™ 30GS
Code produit 10515083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Indice de réfraction:
1,32 à 1,65
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Indice de réfraction
10515083 1,32 à 1,65
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10515083 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51324660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre numérique portatif renvoie des résultats précis en quelques secondes, affichés dans les unités de mesure nécessaires. Offre une gamme de mesure étendue grâce à la conception spéciale du prisme. Pour les mesures en laboratoire et dans les environnements de production.
  • Compact et facile à utiliser
  • Prisme en saphir : maintenu par un anneau en laiton plaqué or dur. Le saphir possède un indice de réfraction plus élevé et une meilleure conductivité thermique que le verre
  • Compensation de température : détermine la température, puis corrige l’indice de réfraction en une température standard de 20°C ou en toute autre température définie par l’utilisateur
  • Interface en langage simple : affiche les résultats et les paramètres en langage simple
  • Facilité d’utiliser : rend l’utilisation plus facile et efficace, les résultats sont affichés sur l’écran LCD rétroéclairé
  • Stockage complet des résultats : pour enregistrer jusqu’à 1100 résultats, notamment l’identification des échantillons, l’unité de mesure, le coefficient de compensation de température, la date et l’heure
  • Transfert de données à tout moment : transférez les données vers un PC ou une imprimante à l’aide de l’interface IR. Pour ce faire, un convertisseur IR / RS-232 (51325006) est nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réfractomètre portatif
Scale Range 0 à 85 Brix
Indice de réfraction 1,32 à 1,65
Modèle REFRACTO 30GS
Volume d’échantillon 0,3 mL
Étalonnage Avec de l’eau pure
Précision ± 0,0005 nD, ± 0,2 % Brix
Résolution 0,0001 nD, 0,1 % Brix
Affichage LCD rétroéclairé
Incréments 0,0001
Type d’éclairage λ = 89,3 nm
À utiliser avec (application) Compact et facile à utiliser, idéal pour les mesures en laboratoire et dans les environnements de production
Comprend Prisme saphir
Certifications/Conformité ASTM D3321
Indice IP IP54
Poids (impériale) 8,8 oz.
Poids (métrique) 250 g
Dimensions (L x l x H) 185 x 55 x 60 mm
Hauteur (impériale) 2,36 in
Hauteur (métrique) 60 mm
Longueur (impériale) 7,28 in
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (impériale) 2,17 in
Largeur (métrique) 55 mm
Température ambiante (métrique) 5°C à 35°C
Précision de la température ±0,2°C
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Résolution de la température 0,1°C
Détails du bloc d’alimentation 2 x LR3, 1,5 V, type AAA avec une autonomie d’environ 60 heures