Learn More
METTLER TOLEDO™ Conductimètre de paillasse SevenCompact™ S230
Code produit 11324233 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
Conductimètre S230
Mesures conformes aux normes USP/EP
Option Applications générales
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
11324233 Mesures conformes aux normes USP/EP 1 kit
11314233 Option Applications générales 1 kit
11334233 Conductimètre S230 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324233 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30019035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le conductimètre S230 mesure la conductivité, la résistivité, la salinité et les TDS. Une interface simple et résistante avec seulement 2 boutons facilite l’utilisation de cet instrument de mesure, et les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage. Disponible sous forme d’instrument de mesure uniquement et de kits prêts à l’emploi pour des applications spécifiques.
  • Instrument de mesure de paillasse pour la conductivité, la résistivité, la salinité et les solides dissous totaux (TDS) pouvant afficher les résultats en μS/cm et ms/cm
  • Résistant et simple à utiliser avec deux boutons : Format ̏̏‟Lecture” et ̏‟Étal̏”
  • Protection IP54
  • Livré avec un bras d’électrode qui se déplace vers le haut et le bas, amenant ainsi l’électrode en position où elle fonctionne le mieux pour votre échantillon
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Les résultats peuvent être capturés par une imprimante dotée d’un horodatage
  • Kit d’installation et de qualification (IQ/OQ) en option disponible via le service METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit S230 - Mesures conformes USP/EP
Comprend Conductimètre S230, électrode InLab 741-ISM, support d’électrodes, 2 sachets d’étalons 1413 uS/cm, guide de mesure de la conductivité, capot de protection, certificat de test
Précision (conductivité) ±0,5%
À utiliser avec (application) Mesures de routine, analyse d’échantillon, manipulation de données, archivage de données
Points d’étalonnage 13 étalons prédéfinis et 1 étalon défini par l’utilisateur
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 1000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 à 1
Compensation thermique Linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure, température de référence 20°C ou 25°C
Gamme (salinité) 0 à 80 psu
Gamme (TDS) 0,00 mg/l à 1000 g/l, mise à l’échelle automatique
Plage de températures (métrique) MTC : -30°C à +130°C, compensation automatique de la température : –5°C à +130°C
Résolution (température) 0,1°C
Précision (température) ± 0,1°C
Gamme (résistivité) 0 à 100 meg-ohms/cm
Type d’affichage TFT
Points de données 1000
Modèle Mesures conformes aux normes USP/EP
Type Instrument de mesure S230 plus InLab 741-ISM et sachets d’étalonnage
Tension 9/12 V
Puissance 10 W